Merck
732699
Sigma-Aldrich
3,5-ジメチル-1H-ピラゾール-1-酢酸
別名:
(3,5-ジメチル-1H-ピラゾール-1-イル)酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N2O2
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
paste
mp
186-192 °C
SMILES記法
Cc1cc(C)n(CC(O)=O)n1
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-5-3-6(2)9(8-5)4-7(10)11/h3H,4H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
JYSWEDYPQJOEPO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
732699-BULK:
732699-VAR:
732699-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)