Merck
732532
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-(1H-ピラゾール-3-イル)フェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7BrN2O
CAS番号:
分子量:
239.07
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
mp
174-180 °C
SMILES記法
Oc1cc(Br)ccc1-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-6-1-2-7(9(13)5-6)8-3-4-11-12-8/h1-5,13H,(H,11,12)
InChI Key
WZIZGAUXNYGZML-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
732532-BULK:
732532-VAR:
732532-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)