Merck
732451
Sigma-Aldrich
1-フェニル-1H-ピラゾール-4-カルボキシアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8N2O
CAS番号:
分子量:
172.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
mp
84-88 °C
SMILES記法
O=Cc1cnn(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-8-9-6-11-12(7-9)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H
InChI Key
PHVRLPFVPVKYOI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
732451-VAR:
732451-BULK:
732451-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)