Merck
732281
Sigma-Aldrich
5-アミノ-4-クロロピリミジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4ClN3
CAS番号:
分子量:
129.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
111-116 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1cncnc1Cl
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-4-3(6)1-7-2-8-4/h1-2H,6H2
InChI Key
LHGMCUVJFRBVBH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
732281-BULK:
732281-500MG:
732281-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)