Merck
731951
Sigma-Aldrich
3,6-Dibromo-9-ethylcarbazole
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11Br2N
CAS番号:
分子量:
353.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
solid
mp
137-142 °C
SMILES記法
CCn1c2ccc(Br)cc2c3cc(Br)ccc13
InChI
1S/C14H11Br2N/c1-2-17-13-5-3-9(15)7-11(13)12-8-10(16)4-6-14(12)17/h3-8H,2H2,1H3
InChI Key
GZBJRMVGNVDUCO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
731951-VAR:
731951-BULK:
731951-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
オリゴチオフェンおよびポリチオフェンの合成とその単結晶を用いた電子デバイスについて解説します。