Merck
730718
Sigma-Aldrich
Propionic anhydride-1,1′-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
プロパン酸 無水物-1,1'-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH213CO)2O
分子量:
132.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
形状
liquid
テクニック
bio NMR: suitable
bp
167 °C (lit.)
密度
1.030 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
CC[13C](=O)O[13C](=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1,6+1
InChI Key
WYVAMUWZEOHJOQ-MPOCSFTDSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
730718-BULK:
730718-VAR:
試験成績書(COA)