Merck
730459
Sigma-Aldrich
(2S,2'S-(-)-[N,N'-ビス(2-ピリジルメチル)]-2,2'-ビピロリジンビス(アセトニトリル)鉄(II) ヘキサフルオロアンチモナート
別名:
Fe(S,S-PDP), White触媒, [Fe(S,S-PDP)(CH3CN)2](SbF6)2, 鉄(II) (S,S-(2-({(S)-2-[(S)-1-(ピリジン-2-イルメチル)ピロリジン-2-イル]ピロリジン-1-イル}メチル)ピリジン)(ビスアセトニトリル) ヘキサフルオロアンチモナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H32F12FeN6Sb2
CAS番号:
分子量:
931.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
光学活性
[α]20/D −30.0 to −20.0°, c = 0.2 in acetonitrile
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
>300 °C
SMILES記法
[Fe++].CC#N.CC#N.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.C1C[C@H]([C@H]2CCCN2Cc3ccccn3)N(C1)Cc4ccccn4
InChI
1S/C20H26N4.2C2H3N.12FH.Fe.2Sb/c1-3-11-21-17(7-1)15-23-13-5-9-19(23)20-10-6-14-24(20)16-18-8-2-4-12-22-18;2*1-2-3;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4,7-8,11-12,19-20H,5-6,9-10,13-16H2;2*1H3;12*1H;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;+2;2*+5/p-12/t19-,20-;;;;;;;;;;;;;;;;;/m1................./s1
InChI Key
XUNWHBGEOCZDBX-QSKJABRXSA-B
アプリケーション
メチレンの選択的C-H酸化による環境にやさしいケトン合成用触媒。
Fe触媒によるメチレン酸化の選択性への複合効果
以下の反応の触媒です。
  • 酸化的ラジカル反応
  • アルキル炭素-水素結合の選択的酸化
  • メチレン基の酸化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
730459-100MG:4548173303789
730459-500MG:4548173303796
730459-VAR:
730459-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)