Merck
730319
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルメタクリラート
average Mn 1500, contains ≤300 ppm monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
別名:
ポリ(エチレングリコール)モノメチルエーテルモノメタクリラート, メトキシPEGメタクリラート, メトキシポリ(エチレングリコール)モノメタクリラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CCH3CO2(CH2CH2O)nCH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
powder
分子量
average Mn 1500
含みます
≤300 ppm monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
転移温度
Tm 46-51 °C
密度
1.100 g/cm3
Mw/Mn
~1.0
Ω末端
methacrylate
α末端
methoxy
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
MEHQが3,000 ppm以下の初期濃度で合成されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
730319-BULK:
730319-1G:
730319-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
ポリエチレングリコールは入手が容易で、簡便に修飾が可能なポリマーであり、組織培養用2次元、3次元の足場をはじめとするヒドロゲルの作製に広く使われています。