Merck
730165
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(3-bromophenyl)propionate
97%
別名:
3-(3-Bromophenyl)propionic acid methyl ester, Methyl 3-(3-bromophenyl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11BrO2
CAS番号:
分子量:
243.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.540
密度
1.382 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
ester
SMILES記法
COC(=O)CCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C10H11BrO2/c1-13-10(12)6-5-8-3-2-4-9(11)7-8/h2-4,7H,5-6H2,1H3
InChI Key
DJJHVPBMUQLOCB-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
730165-VAR:
730165-BULK:
730165-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)