Merck
730157
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H2BrClN2O2
CAS番号:
分子量:
237.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
66-70 °C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C5H2BrClN2O2/c6-4-1-3(9(10)11)2-8-5(4)7/h1-2H
InChI Key
PTTQIUHVDDBART-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
730157-VAR:
730157-1G:
730157-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)