Merck
730068
Sigma-Aldrich
rac-グリセリル-d5-2-リノール酸-3-オレイン酸-1-パルミチン酸
98 atom % D, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C55D5H95O6
分子量:
862.41
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
95% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+5
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC
InChI
1S/C55H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20,22,25-26,28,52H,4-16,18-19,21,23-24,27,29-51H2,1-3H3/b20-17-,25-22-,28-26-/i50D2,51D2,52D
InChI Key
FHSLPRLHVWRPNQ-PBYMJFEOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)