Merck
729957
Sigma-Aldrich
2-(トリフルオロメチル)ピペリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10F3N
CAS番号:
分子量:
153.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.390
密度
1.126 g/mL at 25 °C
SMILES記法
FC(F)(F)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H10F3N/c7-6(8,9)5-3-1-2-4-10-5/h5,10H,1-4H2
InChI Key
NAXDEFXCCITWEU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
82.0 °F
引火点(℃)
27.8 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
729957-BULK:
729957-VAR:
729957-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)