Merck
729574
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-hydroxy-2-ethyl-d5-3-oxobutanoate-4-13C
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
Butanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, ethyl-d5 ester, Ethyl 2-hydroxy-2-ethyl-d5-3-oxobutyrate-4-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3COC(OH)(CD2CD3)COOCH2CH3
分子量:
180.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
形状
liquid
質量シフト
M+6
SMILES記法
[13CH3]C(C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)C(OCC)=O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c1-4-8(11,6(3)9)7(10)12-5-2/h11H,4-5H2,1-3H3/i1D3,3+1,4D2
InChI Key
OYSDQXUXILFUDF-LXWCGQOWSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
729574-BULK:
729574-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)