Merck
729469
Sigma-Aldrich
3-Amino-7-azaindazole
97%
別名:
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N4
CAS番号:
分子量:
134.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
187-192 °C
SMILES記法
Nc1n[nH]c2ncccc12
InChI
1S/C6H6N4/c7-5-4-2-1-3-8-6(4)10-9-5/h1-3H,(H3,7,8,9,10)
InChI Key
LUAQTQAFUORQHV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
729469-BULK:
729469-VAR:
729469-500MG:
試験成績書(COA)