Merck
729000
Sigma-Aldrich
1-メチル-1H-ピラゾール-5-カルボキシアルデヒド
96%
別名:
1-メチルピラゾール-5-カルバルデヒド, 2-メチル-2H-ピラゾール-3-カルバルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2O
CAS番号:
分子量:
110.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.521
密度
1.118 g/mL at 25 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
Cn1nccc1C=O
InChI
1S/C5H6N2O/c1-7-5(4-8)2-3-6-7/h2-4H,1H3
InChI Key
RAJRANFZSWDUJZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
151.9 °F
引火点(℃)
66.6 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
729000-VAR:
729000-500MG:
729000-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)