Merck
728993
Sigma-Aldrich
2-ナフチルプロピオラート
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8O2
CAS番号:
分子量:
196.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
65-72 °C
SMILES記法
O=C(Oc1ccc2ccccc2c1)C#C
InChI
1S/C13H8O2/c1-2-13(14)15-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h1,3-9H
InChI Key
ANECZRYIRALULR-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
728993-VAR:
728993-BULK:
728993-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1