Merck
728136
Sigma-Aldrich
cis-1,2-Cyclopentanedicarboxylic anhydride
≥97.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O3
CAS番号:
分子量:
140.14
Beilstein:
12396898
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (GC)
SMILES記法
O=C1OC(=O)[C@H]2CCC[C@@H]12
InChI
1S/C7H8O3/c8-6-4-2-1-3-5(4)7(9)10-6/h4-5H,1-3H2/t4-,5+
InChI Key
NMSRALOLNIBERV-SYDPRGILSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
728136-BULK:
728136-VAR:
728136-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)