Merck
72722
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-3-(3-pyridyl)-β-Ala-OH
≥96.0% (HPLC)
別名:
(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-pyridyl)propionic acid, L-Boc-3-(3-pyridyl)-β-alanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18N2O4
CAS番号:
分子量:
266.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1cccnc1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)