Merck
726966
Sigma-Aldrich
(R)-3-Chloro-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, ≥99.0%
別名:
(R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10ClN
CAS番号:
分子量:
155.62
Beilstein:
4230572
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
グレード
produced by BASF
アッセイ
≥99.0% (GC)
≥99.0%
形状
liquid
光学純度
enantiomeric excess: ≥98.5% (GC)
SMILES記法
C[C@@H](N)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI Key
DQEYVZASLGNODG-ZCFIWIBFSA-N
法的情報
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
726966-5G:
726966-BULK:
726966-25G:
726966-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)