Merck
725323
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19BN2O2
CAS番号:
分子量:
258.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
84-89 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cn1ncc2c(cccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C14H19BN2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-7-6-8-12-10(11)9-16-17(12)5/h6-9H,1-5H3
InChI Key
OZHFBNULPUBRJF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
725323-1G:
725323-BULK:
725323-250MG:
725323-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)