Merck
723061
Sigma-Aldrich
12-メルカプトドデカン酸NHSエステル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H27NO4S
分子量:
329.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
SCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C16H27NO4S/c18-14-11-12-15(19)17(14)21-16(20)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-13-22/h22H,1-13H2
InChI Key
WDHWRJMCVWOMCM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
723061-500MG:
723061-BULK:
723061-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1