Merck
721549
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
95%
別名:
2-Oxo-pyrrolidine-4-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-oxopyrrolidine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11NO3
CAS番号:
分子量:
157.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
40-47 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C1CNC(=O)C1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-6(9)8-4-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
QWMPXTNXXREMCK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
721549-VAR:
721549-500MG:
721549-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)