Merck
721387
Sigma-Aldrich
3-(2-ヒドロキシ-2-プロパニル)フェニルボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
2-(3-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)フェニル)プロパン-2-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H23BO3
CAS番号:
分子量:
262.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
64-69 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)(O)c1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C15H23BO3/c1-13(2,17)11-8-7-9-12(10-11)16-18-14(3,4)15(5,6)19-16/h7-10,17H,1-6H3
InChI Key
NNPQWBXXZHNLAW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-(2-Hydroxy-2-propanyl)phenylboronic acid pinacol ester can be used as an intermediate in the synthesis of furo[3,2-b]pyridine derivatives as potent kinase inhibitors.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
721387-BULK:
721387-VAR:
721387-1G:
721387-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Furo[3,2-b]pyridine: A Privileged Scaffold for Highly Selective Kinase Inhibitors and Effective Modulators of the Hedgehog Pathway
Nvemec V, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 131(4), 1074-1078 (2019)