Merck
720976
Sigma-Aldrich
ビス(11-シアノウンデシル)ジスルフィド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H44N2S2
分子量:
424.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
30-34 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N#CCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C24H44N2S2/c25-21-17-13-9-5-1-3-7-11-15-19-23-27-28-24-20-16-12-8-4-2-6-10-14-18-22-26/h1-20,23-24H2
InChI Key
ROSJSPKGTQYEFY-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
720976-VAR:
720976-BULK:
720976-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)