Merck
720577
Sigma-Aldrich
3-カルボキシ-5-フルオロフェニルボロン酸
≥95%
別名:
3-ボロノ-5-フルオロ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BFO4
CAS番号:
分子量:
183.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
形状
solid
mp
112-116 °C
SMILES記法
OB(O)c1cc(F)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BFO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,12-13H,(H,10,11)
InChI Key
APHPXZJIUTVQNC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
720577-1G:
720577-VAR:
720577-BULK:
試験成績書(COA)