Merck
720534
Sigma-Aldrich
2-クロロチアゾール-5-カルボニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4HClN2S
CAS番号:
分子量:
144.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
52-57 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
Clc1ncc(s1)C#N
InChI
1S/C4HClN2S/c5-4-7-2-3(1-6)8-4/h2H
InChI Key
BAFLVXULMMAKMM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.9 °F - closed cup
引火点(℃)
104.4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
720534-BULK:
720534-VAR:
720534-1G:4548173305530
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)