Merck
720216
Sigma-Aldrich
2-メチル-3-ニトロフェニル酢酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO4
CAS番号:
分子量:
195.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
132-136 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1c(CC(O)=O)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-6-7(5-9(11)12)3-2-4-8(6)10(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
LWIOFILTAJJDLA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
720216-5G:
720216-VAR:
720216-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)