Merck
719781
Sigma-Aldrich
カーボンナノファイバー
greener alternative
graphitized (iron-free), composed of conical platelets, D × L 100 nm × 20-200 μm
別名:
PR-25-XT-HHT, 円錐形炭素ナノファイバー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
分子量:
12.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
D× L
100 nm × 20-200 μm
表面積
24 m2/g
不純物
iron-free
<100 ppm Iron content
平均直径
130 nm
ポアサイズ
0.075 cm3/g average pore volume
124 Å average pore diameter
mp
3652-3697 °C
密度
1.9 g/mL at 25 °C
かさ密度
0.5‑3.5 lb/cu.ft
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品の効率化カテゴリーに属し、「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。カーボンナノファイバーは、機械的強度、熱伝導、電気伝導などの優れた材料特性を有するため、理想的な材料です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
カーボンナノファイバー(CNF)は、組織工学、リチウム系バッテリー、スーパーキャパシタ、太陽光脱塩などさまざまな用途に使える炭素系ナノ構造です。
調製ノート
Floating Catalyst Vapor-Grown Methodにより生成
法的情報
Pyrograf® Products社の製品です。
Pyrograf is a registered trademark of Applied Sciences, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
719781-BULK:
719781-25G:
719781-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of carbon nanofibers on electrode performance of symmetric supercapcitors with composite alpha-MnO2 nanorods
Rao TP, et al.
Journal of alloys and compounds, 789(14), 518-527 (2019)
Electrically conductive chitosan/carbon scaffolds for cardiac tissue engineering
Martins AM, et al.
Biomacromolecules, 15(2), 635-643 (2014)
CNFs/S 1-x Se x Composites as Promising Cathode Materials for High-Energy Lithium-Sulfur Batteries
Pandey GP, et al.
MRS Advances, 4(14), 821-828 (2019)
Abdul Aziz et al.
Chemistry, an Asian journal, 16(12), 1570-1583 (2021-04-25)
There is an overwhelming desire to develop new sulfide oxidation electrocatalysts that perform at low potentials and exhibit high current density for the removal and efficient sensing of sulfide. This article describes a comparative electrochemical analysis of various commercially available
Novel draw solution for forward osmosis based solar desalination
Amjad M, et al.
Applied Energy, 230(14), 220-231 (2018)
資料
カーボンナノファイバー(Pyrograf)は、機械的特性に優れ、電気伝導性および熱伝導性が高いため、熱可塑性、熱硬化性プラスチックをはじめとするさまざまな材料の機能性強化が可能です。
Pyrograf®-III vapor-grown carbon nanofibers are within the class of materials termed multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), and are produced by the floating catalyst method.
Composite materials with micron scale reinforcements offer tailored properties for various applications.
3D printing is a type of additive manufacturing that can be used to rapidly fabricate components with highly customizable geometries.
すべて表示
関連コンテンツ
組織工学では、損傷した組織を修復または置き換えるために、体内の微小環境を模倣して、足場、生きた細胞、生物学的活性分子から組織を構築します。
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.