Merck
719625
Sigma-Aldrich
2-(4-ブロモフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5BrN2O
CAS番号:
分子量:
225.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
142-147 °C
SMILES記法
Brc1ccc(cc1)-c2nnco2
InChI
1S/C8H5BrN2O/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-11-10-5-12-8/h1-5H
InChI Key
UGBVZNXXRZISHN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
719625-BULK:
719625-VAR:
719625-5G:
試験成績書(COA)