Merck
719285
Sigma-Aldrich
ベンゼンスルホンアミド-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H5SO2NH2
CAS番号:
分子量:
163.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
形状
powder
mp
149-152 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
NS(=O)(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H7NO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
KHBQMWCZKVMBLN-IDEBNGHGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
719285-VAR:
719285-BULK:
試験成績書(COA)