Merck
718432
Sigma-Aldrich
ジクロフェンチオン-(ring-d3)
97 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D3H10Cl2O3PS
CAS番号:
分子量:
318.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
97% (CP)
形状
liquid
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(OP(=S)(OCC)OCC)c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C10H13Cl2O3PS/c1-3-13-16(17,14-4-2)15-10-6-5-8(11)7-9(10)12/h5-7H,3-4H2,1-2H3/i5D,6D,7D
InChI Key
WGOWCPGHOCIHBW-CRSPMMAGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
718432-VAR:
718432-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)