Merck
71836
Sigma-Aldrich
3-(2-Pyridyl)-L-alanine
≥98.0% (TLC)
別名:
(S)-2-Amino-3-(2-pyridyl)propionic acid, 2′-Aza-L-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N2O2
CAS番号:
分子量:
166.18
Beilstein:
6478360
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccccn1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-7(8(11)12)5-6-3-1-2-4-10-6/h1-4,7H,5,9H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
InChI Key
PDRJLZDUOULRHE-ZETCQYMHSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71836-BULK-F:
71836-1G-F:
71836-VAR-F:
試験成績書(COA)