Merck
717843
Sigma-Aldrich
3-(4-ブロモフェニル)イソキサゾール-5-カルボキサルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6BrNO2
CAS番号:
分子量:
252.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
162-166 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1ccc(cc1)-c2cc(C=O)on2
InChI
1S/C10H6BrNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)14-12-10/h1-6H
InChI Key
JVFWCMXKSCOWDI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
717843-VAR:
717843-1G:
717843-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)