Merck
717126
Sigma-Aldrich
5-ヒドロキシ-1H-インダゾール
97%
別名:
1H-インダゾール-5-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N2O
CAS番号:
分子量:
134.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
186-191 °C
SMILES記法
Oc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H6N2O/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8-9-7/h1-4,10H,(H,8,9)
InChI Key
ZHDXWEPRYNHNDC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
717126-BULK:
717126-1G:
717126-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)