Merck
715808
Sigma-Aldrich
エチル(フェニルチオメチル-13C)エーテル
99 atom % 13C
別名:
エトキシメチル-13Cフェニルスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5S13CH2OCH2CH3
CAS番号:
分子量:
169.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
同位体純度
99 atom % 13C
形状
liquid
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCO[13CH2]Sc1ccccc1
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
法的情報
Highlands Stable Isotopes Corpのライセンス製品です。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
715808-BULK:
715808-VAR:
試験成績書(COA)