Merck
715646
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-(メチルアミノ)ピペリジン
96%
別名:
3-(メチルアミノ)ピペリジン-1-カルボン酸 tert-ブチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H22N2O2
CAS番号:
分子量:
214.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.467
密度
0.983 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNC1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-5-6-9(8-13)12-4/h9,12H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
XRRRUOWSHGFPTI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
  • TRPV1アンタゴニスト
  • iNOSインヒビターとしてのアミノピペリジン
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
715646-VAR:
715646-250MG:
715646-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)