Merck
714801
Sigma-Aldrich
2-アミノチアゾール-5-カルボニトリル
97%
別名:
2-アミノ-5-シアノチアゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3N3S
CAS番号:
分子量:
125.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
204-208 °C
官能基
nitrile
SMILES記法
Nc1ncc(s1)C#N
InChI
1S/C4H3N3S/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h2H,(H2,6,7)
InChI Key
YJTBHWXNEMGNDC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
714801-BULK:
714801-VAR:
714801-1G:4548173303031
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)