Merck
714550
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-3-オクチルチオフェン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19BrS
CAS番号:
分子量:
275.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.521
密度
1.206 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCCCCCc1ccsc1Br
InChI
1S/C12H19BrS/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10-14-12(11)13/h9-10H,2-8H2,1H3
InChI Key
ISONQKSIWXLJOQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
714550-BULK:
714550-VAR:
714550-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
オリゴチオフェンは重要な有機電子材料であり、いくつかの中間体と鈴木-宮浦カップリングを用いて大規模で製造することができます。
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
オリゴチオフェンおよびポリチオフェンの合成とその単結晶を用いた電子デバイスについて解説します。