Merck
714011
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-2-Amino-1,2-dihydro-1-naphthol hydrochloride
≥96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NO · HCl
CAS番号:
分子量:
197.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥96%
≥96.0% (HPLC)
フォーム
solid
光学純度
enantiomeric excess: ≥97.0%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.N[C@H]1C=Cc2ccccc2[C@@H]1O
InChI
1S/C10H11NO.ClH/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12;/h1-6,9-10,12H,11H2;1H/t9-,10-;/m0./s1
InChI Key
KZEOPJJQWXUEOS-IYPAPVHQSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
714011-BULK:
714011-250MG:
714011-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)