Merck
712590
Sigma-Aldrich
O-(2-アジドエチル)-O'-メチルトリエチレングリコール
≥90% (NMR)
別名:
1-{2-[2-(2-アジドエトキシ)エトキシ]エトキシ}-2-メトキシエタン, 13-アジド-2,5,8,11-テトラオキサトリデカン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H19N3O4
CAS番号:
分子量:
233.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥90% (NMR)
形状
liquid
分子量
average Mn 200
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Ω末端
azide
α末端
methoxy
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C9H19N3O4/c1-13-4-5-15-8-9-16-7-6-14-3-2-11-12-10/h2-9H2,1H3
InChI Key
FFOZZVDSANUDAE-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
712590-100MG:
712590-BULK:
712590-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
シグマアルドリッチでは、効率的なPEG化のための各種PEG化試薬を幅広く取り揃えています。
Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
酸化鉄ナノスフェアやナノキューブの設計、合成法について評価し、バイオセンサへの応用や二元金属系ナノ粒子について議論しました。
すべて表示