Merck
711411
Sigma-Aldrich
6-クロロキノキサリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5N2Cl
CAS番号:
分子量:
164.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
61-65 °C
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1ccc2nccnc2c1
InChI
1S/C8H5ClN2/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H
InChI Key
HOOMNCITVCXDTR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
711411-VAR:
711411-BULK:
711411-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)