Merck
710946
Sigma-Aldrich
Trimethylphosphonium tetrafluoroborate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H10BF4P
CAS番号:
分子量:
163.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
209-212 °C
SMILES記法
C[PH+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9P.BF4/c1-4(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q;-1/p+1
InChI Key
STGWVMOSDQDHFH-UHFFFAOYSA-O
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
710946-VAR:
710946-BULK:
710946-1G:4548173304632
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)