Merck
709239
Sigma-Aldrich
酸化ビスマスタングステン
powder, −200 mesh, 99.5% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Bi2(WO4)3
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.5% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: bismuth
reagent type: catalyst
core: tungsten
粒径
−200 mesh
mp
>300 °C
SMILES記法
[Bi+3].[Bi+3].[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Bi.12O.3W/q2*+3;;;;;;;6*-1;;;
InChI Key
DWNBMQNJXHTBPG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
709239-10G:
709239-VAR:
709239-BULK:
試験成績書(COA)