Merck
708828
Sigma-Aldrich
2-チオフェンボロン酸MIDAエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10BNO4S
CAS番号:
分子量:
239.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
mp
189-194 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccs2
InChI
1S/C9H10BNO4S/c1-11-5-8(12)14-10(15-9(13)6-11)7-3-2-4-16-7/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI Key
WWELVLHUROSDIA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 徐放的クロスカップリングの反応物質
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
708828-1G:
708828-BULK:
708828-VAR:
708828-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)