Merck
708763
Sigma-Aldrich
[(S)-(-)-2,2'-ビス(ジ-p-トリルホスフィノ)-1,1'-ビナフチル]パラジウム(II)クロリド
別名:
[PdCl2{(S)-4-トリル-binap}]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H40Cl2P2Pd
CAS番号:
分子量:
856.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
>300 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
Cl[Pd]Cl.Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccc(C)cc7)c8ccc(C)cc8
InChI
1S/C48H40P2.2ClH.Pd/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42;;;/h5-32H,1-4H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
ADMKISPNGKUJAU-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • (PhMe2SiCH2)2Znによるオキサベンゾノルボルナジエンのアルキル化的開環と、それに続く水素化および玉尾・フレミング酸化を介した、ヒドロキシメチルジヒドロナフタレノンの立体選択的調製
  • ブロモおよびトリフルオロ-メタンスルホニルオキシフェニルヘプテニルマロン酸を介する、シクロペンチルインダンの不斉合成
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
708763-BULK:
708763-VAR:
708763-100MG:
708763-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)