Merck
708267
Sigma-Aldrich
2,8-Dibromo-6,12-dihydro-6,6,12,12-tetraoctyl-indeno[1,2-b]fluorene
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C52H76Br2
CAS番号:
分子量:
860.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
形状
powder
mp
84-88 °C
SMILES記法
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3cc4c(cc13)-c5ccc(Br)cc5C4(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C52H76Br2/c1-5-9-13-17-21-25-33-51(34-26-22-18-14-10-6-2)47-37-41(53)29-31-43(47)45-40-50-46(39-49(45)51)44-32-30-42(54)38-48(44)52(50,35-27-23-19-15-11-7-3)36-28-24-20-16-12-8-4/h29-32,37-40H,5-28,33-36H2,1-4H3
InChI Key
HDXRVXNYEDMCJJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
708267-500MG:
708267-BULK:
708267-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)