Merck
707953
Sigma-Aldrich
5-メトキシ-4-アザインドール
95%
別名:
5-メトキシ-1H-ピロロ[3,2-b]ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8N2O
CAS番号:
分子量:
148.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
solid
mp
108-112 °C
SMILES記法
COc1ccc2[nH]ccc2n1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-8-3-2-6-7(10-8)4-5-9-6/h2-5,9H,1H3
InChI Key
WTIFEVSWZUSXQL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
707953-250MG:
707953-VAR:
707953-BULK:
試験成績書(COA)