Merck
707708
Sigma-Aldrich
5-ヘキセン-2-イン-1-オール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O
CAS番号:
分子量:
96.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.478
密度
0.926 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OCC#CCC=C
InChI
1S/C6H8O/c1-2-3-4-5-6-7/h2,7H,1,3,6H2
InChI Key
KSOMTIQGBYHOJM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
170.1 °F
引火点(℃)
76.7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
707708-1G:
707708-5G:
707708-BULK:
707708-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)