Merck
706868
Sigma-Aldrich
2-クロロ-5-(トリブチルスタンニル)ピリミジン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H29ClN2Sn
CAS番号:
分子量:
403.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.522
密度
1.222 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2ClN2.3C4H9.Sn/c5-4-6-2-1-3-7-4;3*1-3-4-2;/h2-3H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
JEHJKYNDOIGAEA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
706868-VAR:
706868-1G:
706868-500MG:
706868-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)