Merck
706779
Sigma-Aldrich
1-アリル-4-(トリフルオロメチル)ベンゼン
95%
別名:
4-(トリフルオロメチル)アリルベンゼン, 4-アリルベンゾトリフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9F3
CAS番号:
分子量:
186.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.449
密度
1.112 g/mL at 25 °C
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(CC=C)cc1
InChI
1S/C10H9F3/c1-2-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11,12)13/h2,4-7H,1,3H2
InChI Key
AEVBWCOLYXWNMX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • FeCl2-触媒による酸化を介した、アルケニルニトリルの立体選択的調製
  • ビス-スルホキシド/Pd(OAc)2触媒による位置選択的分子間アリルC-Hアルキル化
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.9 °F
引火点(℃)
54.4 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
706779-1G:
706779-VAR:
706779-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nurhayat Tabanca et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-03)
Ceratitis capitata, the Mediterranean fruit fly, is one of the most serious agricultural pests worldwide responsible for significant reduction in fruit and vegetable yields. Eradication is expensive and often not feasible. Current control methods include the application of conventional insecticides